Learn More
3M™ Gafas de seguridad Goggle Gear™ 500
18.55 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Gafas de seguridad serie 500
Descripción
- Diseño compacto y ligero moderno para un ajuste excelente
- Cinta elástica de nailon fácil de ajustar para mayor estabilidad y comodidad
- Sistema pivotante que permite un ajuste cómodo y personal.
- El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona unas propiedades antivaho y antiarañazos superiores
- El revestimiento resiste el lavado, la inmersión en lejía o el uso de toallitas con alcohol sin perder su rendimiento
- Inserto especial de prescripción Special 3M™ Goggle Gear
- Ofrecen una excelente protección contra la radiación UV
- Marcado de lente: 2C-1.2 3M 1 BT KN
- Marcado de la montura: 3M EN 166 3 4 BT CE
- Protección contra grandes partículas de polvo (3)
- Protección contra gotas de líquido (4)
Compliance
Cumple las normas ANSI Z87.1-2015 y CSA Z94.3.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Rojo |
Modelo | GG501SGAF |
Detalles de ventilación | Con ventilación |
Material | Policarbonato |