Learn More
Cloruro de oro trihidrato ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 15702262 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15702262 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15702262
Marca: MP Biomedicals 215252601
El trihidrato de cloruro de oro ACS MP Biomedicals™ se utiliza para microanálisis de rubidio, cesio y en la determinación de alcaloides.
  • Se utiliza para el microanálisis de rubidio, cesio y en la determinación de alcaloides.
  • Normalmente, se usa como un precursor para la preparación de nanopartículas de oro (Au).
  • Se utiliza en las barras de control de reactores nucleares y en la fabricación de filamentos de luz eléctrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Chloride
Nombre de nota Trihydrate
CAS 16961-25-4
Cantidad 1 g
Fórmula molecular AuCl4H
Sinónimo Tetrachlorogold (III) Hydrate
Clave InChI VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Nombre IUPAC trichlorogold hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 339.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.8
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold Chloride Trihydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.