Learn More
Lámina de oro, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311189
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
Código de producto. 11311189
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011389.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7440-57-5
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈6g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Au
Número MDL MFCD00003436
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nombre IUPAC oro
Peso molecular (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Porcentaje de pureza 99.9985%
Grado Premion