Learn More
Thermo Scientific™ Juntas de base de orificio de inyección para GC para instrumentos Thermo Scientific™ y Agilent
Product Code. 10548605 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,2 mm
Para utilizar con (equipo):
Instalación de columna doble
Instalación de una sola columna
Instalación de una sola columna (versión cruzada)
Cantidad:
10/paq.
2/paq.
Product Type:
Junta base de entrada Siltek
Junta de base de entrada de oro
Unit Size:
paquete de 10
paquete de 2
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10548605
Brand: Thermo Scientific™ 290GA082
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantice un análisis óptimo de GC mediante el uso de un sellado el excepcional y las propiedades inertes de las juntas de base de orificios de inyección Thermo Scientific™ para GC.
Garantice un análisis óptimo de cromatografía de gases (GC) mediante el uso de un sellado excepcional y las propiedades inertes de las juntas de base de orificios de inyección Thermo Scientific™ para GC. Mecanizados con precisión de acero inoxidable de alta calidad, elija entre sellos de base chapados en oro o tratados con Siltek. La superficie recubierta químicamente inerte los hace adecuados para el análisis de compuestos activos como pesticidas, bifenilos policlorados (PCB) y fenoles. Utilice estas juntas de base de orificio de inyección para GC con orificios de inyección con división/sin división de los sistemas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ Serie 1300 y los sistemas Agilent GC 5890/6890/7890.
  • Mecanizado de precisión para ofrecer unas excepcionales propiedades de sellado
  • Reduce la actividad (especialmente útil para el análisis de pesticidas, PCB, fenoles, etc.)
  • El acero inoxidable de alta calidad proporciona un sellado reproducible
  • Equivalente directo a las piezas originales Agilent
  • Compatible con todos los orificios de inyección con división/sin división de los sistemas para GC Agilent 5890/6890/7890
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 2/paq.
Product Type Junta de base de entrada de oro
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (equipo) Instalación de una sola columna
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.