Learn More
Nanopartículas de oro, 80 nm, funcionalizadas con carboxi, 3 kDa pegilado, OD50, absorción 553 nm
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
1 mL
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
Color | Rosa a rojo |
Nombre de nota | carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 553nm absorption |
Cantidad | 0.5 mL |
Tamaño de partículas | 80nm |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formulario | Líquido |