Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Gooseneck Light Guide
Fiber optic flex and stay light guide in a black lacquered semi-rigid gooseneck tubing.
189.00€ - 403.92€
Especificaciones
Diámetro (imperial) | 0.4 in. |
---|---|
Diámetro (métrico) | Encamisado exterior de 11 mm |
Diámetro interior (métrico) | 4.5 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Diámetro del haz de fibra de 4,5 mm |
Longitud (imperial) | 23.6 in. |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11802452
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
154101 |
Guía de luz simple de cuello de cisne |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11881023
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
154202 |
Guía de luz doble de cuello de cisne |
290.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12818095
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
154302 |
Gooseneck Triple Light Guide |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
cuello de cisne semirígido 600mmdoble Φ 4,5mm
Especificaciones
0.4 in. | |
4.5 mm | |
23.6 in. | |
600 mm |
Encamisado exterior de 11 mm | |
Diámetro del haz de fibra de 4,5 mm | |
600 mm | |
Fibras de vidrio óptico |