Learn More
Tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón con aletas
Tapón recto
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
2500 PCS
paquete de 2000
paquete de 4000
Descripción
- Tubo de polipropileno o poliestireno natural
- Capacidad nominal de 5 ml
- Montado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | LDPE |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Incluye | Tapón con aletas |
| Envase | Bolsa de 500 |
| Cantidad | Cartón de 2000 |
| Mostrar más |