Learn More
Corning™ Bolsas para autoclave impresas con el logotipo de riesgo biológico
Código de producto. p-6962043
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
9 L
14 L
21 L
33 L
Anchura (métrico):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15527885 3 L 255 mm paquete de 100
15537885 9 L 300 mm paquete de 100
15547885 14 L 400 mm paquete de 100
15557885 21 L 400 mm paquete de 100
15567885 33 L 600 mm paquete de 100
5 options
Código de producto. 15527885
Marca: Corning™ SA0310
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan para la eliminación de residuos contaminados en autoclave. Las bolsas de autoclave Gosselin™ impresas con el logotipo de riesgo biológico pueden soportar temperaturas de esterilización en autoclave de hasta 134 °C/273,2 °F.
  • Bolsas resistentes de polipropileno (PP)
  • Resistencia térmica de 134 °C
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Material Polipropileno
Grosor (métrico) 40 μm
N.º por caja 500/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Anchura (métrico) 255 mm
Altura (métrico) 400 mm