Learn More
Gosselin™ Bolsas con cremallera de doble bolsillo Gosselin™
Proporciona una excelente opción de almacenamiento y transporte para muestras sólidas. Las bolsas con cremallera de bolsillo Gosselin™ no son estériles y se han fabricado con plástico de PE.
Marca: Gosselin™ SP2-05
Detalles adicionales : Peso : 3.42000kg
Descripción
- Sistema de cierre rápido
- Bolsillo simple o doble
- Disponibles en una gama de colores
Especificaciones
Amarillo | |
Polietileno | |
Cartón de 4000 | |
125 mm |
Se utilizan en la recogida y transporte de tubos y muestras sólidas | |
50 μm | |
170 mm |