Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 150 ml Código de producto.: 11733034
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 150 ml
Código de producto. 11733034
Tapón de rosca doble, Polietileno de alta densidad (HPDE), Estéril
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tresylene
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de producto. 11733034
Marca: Gosselin™ LR150A04
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos redondos de HDPE de 150mL Gosselin™ se suministran con tapón de rosca único o doble o con tapón de rosca con relleno.
  • Cuello grande, boca ancha
  • Resistentes a roturas
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
  • Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 250/cartón
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 51 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 108 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca doble
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 150 ml >