Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados de HDPE natural Gosselin™ de 150 ml
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
No estériles
Descripción
- Boca grande
- Resistentes a roturas
- Esterilizados o asépticos mediante irradiación
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 150 ml |
Color | Natural |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 50 mm |
Esterilidad | No estéril |
Anchura (métrico) | 50 mm |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |