Learn More
Gosselin™ Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 50 ml
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Esterilidad:
Estéril
Ionizado
No estéril
Descripción
- Resistentes a roturas
- Calidad de los alimentos
- Esterilizadas mediante ionización
- Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 27 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 600/cartón |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 36 mm |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Closure Included | Sí |