Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo de tapón:
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, IVD, EC N°1935/2004
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Description
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Estériles o asépticos mediante radiación
Specifications
Specifications
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 57 mm |
Esterilidad | No estéril |
Anchura (métrico) | 57 mm |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
Show More |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction