Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml
300.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, IVD, EC N°1935/2004
EC N°1935/2004
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Esterilizados o asépticos mediante irradiación
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 76 mm |
Esterilidad | No estéril |
Anchura (métrico) | 76 mm |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | CE, IVD, EC N°1935/2004 |