Learn More
Gosselin™ Frascos rectangulares con tapón de rosca a prueba de manipulaciones
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
Montado
Sin montar
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones inversas
- Sistema de cierre a prueba de fugas
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
Incluye | Tapón de rosca de HDPE blanco con junta moldeada |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 60 mm |
Envase | Montado |
Cantidad | 312/cartón |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 45 mm |
Mostrar más |
Título del producto
Gosselin™ Frascos rectangulares con tapón de rosca a prueba de manipulaciones >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido