Learn More
Frascos rectangulares de tiosulfato sódico de HDPE Gosselin™
Click to view available options
Color:
Natural
Translúcido
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Anchura (métrico):
45 mm
60 mm
Descripción
- Predosificados con tiosulfato sódico, que inhibe la acción del cloro, bromo y ozono disuelto en agua
- Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
- 250 ml a 500 ml de HDPE cuadrado o 500 ml de PETG octogonal - envasados a granel
- Los frascos incluyen tapón de rosca montado (precinto de seguridad no activado)
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
Incluye | Tapón de rosca de polietileno rojo con junta moldeada y etiqueta roja |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 60 mm |
Cantidad | 200/cartón |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 45 mm |
Color del tapón | Rojo |
Mostrar más |
Título del producto
Frascos rectangulares de tiosulfato sódico de HDPE Gosselin™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido