Learn More
Gosselin™ Frascos rectangulares Código de producto.: 11803102
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Gosselin™ Frascos rectangulares
Código de producto. 11803102
250 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Código de producto. 11803102
Marca: Gosselin™ FV25002
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un sistema de cierre a prueba de fugas para un almacenamiento seguro en el laboratorio.
  • Estériles
  • Resistentes a roturas
  • Color translúcido
  • Graduaciones inversas
  • Tapón de rosca a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Incluye Tapón de rosca de HDPE rojo con junta moldeada
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 60 mm
Cantidad 312/cartón
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 45 mm
Color del tapón Rojo
Graduaciones Sí
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Rectángulo
Altura (métrico) 155 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote763950 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/07/2021 Catalog NumberFV250-02
Número de lote752092 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/07/2021 Catalog NumberFV250-02
Número de lote740136 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/07/2021 Catalog NumberFV250-02
Título del producto
Gosselin™ Frascos rectangulares >