Learn More
Gosselin™ Natural Polystyrene Flat Base Tube
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 35 mL |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Altura (métrico) | 95 mm |