Learn More
Gosselin™ Frascos para muestreo medioambiental de PET
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Incluye:
30 mg de tiosulfato sódico
60 mg de tiosulfato sódico
Descripción
- Tapón de rosca a prueba de fugas y con precinto de seguridad
- Etiqueta para trazabilidad
- Peso ligero
- Graduaciones moldeadas que ofrecen mediciones precisas
- Irrompibles
- Estériles
- CE-IVD
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 31,7mm |
Incluye | 60 mg de tiosulfato sódico |
Material | PET |
Longitud (métrico) | 74 mm |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 74 mm |
Forma | Octogonal |
Altura (métrico) | 170 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Título del producto
Gosselin™ Frascos para muestreo medioambiental de PET >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido