Learn More
Gosselin™ Frascos octogonales graduados transparentes de PET Gosselin™
151.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
31,7mm
Longitud (métrico):
53 mm
63 mm
74 mm
92 mm
92,5mm
95mm
Altura (métrico):
105 mm
108 mm
132 mm
135 mm
170 mm
173 mm
212 mm
214 mm
Descripción
- Graduados
- Estéril (SAL 10-3)
- Etiqueta para trazabilidad
- Tapón de rosca a prueba de manipulación
- Cumple con la norma ISO 5667-3 y 19458
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1 l |
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 31,7mm |
Incluye | Tapón de rosca de HDPE natural |
Material | PET |
Longitud (métrico) | 92 mm |
N.° por paquete | 48/cartón |
Esterilidad | Estériles |
Anchura (métrico) | 92,5mm |
Color del tapón | Natural |