Learn More
Placa Petri Gosselin™ con embalaje corriente de laboratorio
Marca: Gosselin SB90-101
65.90 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137, aséptico | |
Poliestireno | |
Estéril | |
1 | |
Cartón de 825 | |
90 mm |
Natural | |
Redondo | |
Placa de Petri | |
Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología | |
14,2 mm |
Título del producto
Placa Petri Gosselin™ con embalaje corriente de laboratorio > Altura: 14,2 mm; aséptico; sin ventilación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido