Learn More
Corning™ Placas de Petri
Descripción
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
- Poliestireno de cristal
- Planicidad óptima
- Fabricados en clase 100
- Apertura sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Round |
| Esterilidad | Estéril |
| Número de pocillos | 1 |
| Envase | Estándar |
| Ventilación | 6 |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |