Learn More
Corning™ Placas de Petri
Código de producto. 11861583
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 × 15.8 mL
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Número de pocillos:
1
2
Ventilación:
3
4
6
Esterilidad:
Estéril
Estériles o asépticos
No estéril
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
252 PCS
720 PCS
paquete de 1620
paquete de 720
paquete de 825
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) Número de pocillos Ventilación Esterilidad unitSize
11861583 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12374079 90 x 15 mm 2 3 Estéril paquete de 825
11812532 60 x 15 mm 1 6 No estéril 1620 PCS
11768573 60 x 15 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Estéril 720 PCS
12397487 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
11798563 120,5 × 15.8 mL 1 4 Estériles o asépticos 252 PCS
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Estéril paquete de 720
15488784 90 x 14,2 mm 1 4 Estéril paquete de 825
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Estéril paquete de 825
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
12 options
Código de producto. 11861583
Marca: Corning™ BP93B16
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
  • Poliestireno de cristal
  • Planicidad óptima
  • Fabricados en clase 100
  • Apertura sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Número de pocillos 1
Envase Bolsa doble con etiqueta de trazabilidad
Ventilación 3
Dimensions (Dia. x H) 90 x 15 mm
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 90 mm