Learn More
Pipetas serológicas de plástico Gosselin™
Código de producto. 11793124
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
Color:
Amarillo
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. 11793124
Marca: Gosselin GPN1E1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye tapón hidrófobo codificado por colores. Las pipetas serológicas de plástico Gosselin™ se han fabricado con poliestireno.
  • Graduadas
  • Poliestireno
  • Apirógenas/no citotóxicas/no hemolíticas
  • Tapón hidrófobo codificado por colores
  • Construcción de una sola pieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Tapón hidrófobo
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Graduado Sí
Cantidad 2000 paquetes
Estilo de punta Extremo fino
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud (métrico) 270 mm
Tipo Pipeta