Learn More
Frascos octagonales de tiosulfato sódico de polietileno Gosselin™
Click to view available options
Material:
Polietileno
Descripción
- Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas o polietileno de alta densidad (HDPE)
- Graduaciones moldeadas
- Los tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación están disponibles para el frasco de 500 ml y 1 l, no para el de 250 ml.
- Disponible con o sin tiosulfato sódico
- Etiquetas trazables
- Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
- Embalado en película o envasado individualmente
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) | 31,7 mm |
Material | Polietileno |
Longitud (métrico) | 64 mm |
Anchura (métrico) | 64 mm |