Learn More
Tubos de base redonda de polipropileno Gosselin™ de 10 ml
Fabricados con polipropileno. Los tapones de los tubos de base redonda de polipropileno Gosselin™ de 10 ml se venden por separado.
171.00€ - 216.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, IVD, ISO 11137 |
---|---|
Color | Natural |
Capacidad (métrico) | 10 mL |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11758064
|
Gosselin
TR95-23 |
Sin tapón |
171.00€
paquete de 1250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11763294
|
Gosselin
TR95-03 |
Tapón recto |
216.30€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11773294
|
Gosselin
TR95-04 |
Tapón con aletas |
212.78€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polipropileno de color natural
- Capacidad nominal de 10 ml
- Certificados según EC N°1935/2004, ISO 11137 : Cero
- Sin tapón/tapa
Especificaciones
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 mL | |
Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
No | |
15,4 mm |
Natural | |
Polipropileno | |
Bolsa de 250 | |
Estéril | |
Tubo de fondo redondo |