Learn More
Gosselin™ Cestillos de polipropileno con asa
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3000 mL
5700 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 45
paquete de 75
paquete de 80
Descripción
- No estériles
- Asa de transporte práctica
- Tapón de cierre con precinto de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 5700 mL |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | EC N°1935/2004 |
| Color | Blanco |
| Diámetro inferior (métrico) | 188 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 210 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 226 mm |
| Altura (métrico) | 195 mm |
| Mostrar más |