Learn More
Gosselin™ Cestillos de polipropileno con asa
Código de producto. 11743264
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 45
paquete de 75
paquete de 80
Capacidad (métrico):
3000 mL
5700 mL
Código de producto. 11743264
Marca: Gosselin™ JT1001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente opción para almacenamiento general en el laboratorio. Los cestillos de polipropileno con asa Gosselin™ se han fabricado con plástico de polipropileno de color blanco.
  • No estériles
  • Asa de transporte práctica
  • Tapón de cierre con precinto de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Color Blanco
Diámetro inferior (métrico) 226 mm
Diámetro exterior (métrico) 251 mm
Diámetro del área superior (métrico) 271 mm
Altura (métrico) 264 mm
Incluye Tapas, asas y tapón a presión
Cantidad 20 paq.