Learn More
Gosselin™ Cestillos de polipropileno con asa
Descripción
- No estériles
- Asa de transporte práctica
- Tapón de cierre con precinto de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
| Color | Blanco |
| Diámetro inferior (métrico) | 226 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 251 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 271 mm |
| Altura (métrico) | 264 mm |
| Incluye | Tapas, asas y tapón a presión |
| Mostrar más |