Learn More
Gosselin™ Recipientes cónicos
Proporcionan un almacenamiento seguro en el laboratorio. Los recipientes cónicos Gosselin™ se han fabricado con polipropileno transparente o blanco.
Marca: Gosselin™ PC400-02
170.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Resistentes a impactos
- Graduaciones moldeadas en el exterior en recipientes transparentes; graduaciones internas moldeadas en recipientes blancos
- Tapa a presión de polietileno
Especificaciones
Recipiente | |
Sí | |
Cónico, cilíndrico | |
400 mL | |
Tapón a presión | |
85 mm | |
100 mm | |
460/Paq. |
Sí | |
Polipropileno | |
No estéril | |
CE, IVD, EC N°1935/2004 | |
Blanco | |
50 mL | |
Tapón a presión de LDPE |