Learn More
Gosselin™ Contenedor de pipetas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
16 PCS
Descripción
- No estériles
- Esterilizable en autoclave
- Uso médico y portátil
- Cierre a prueba de manipulación definitivo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Sí |
| Altura (métrico) | 166 mm |
| Longitud (métrico) | 343 mm |
| Anchura (métrico) | 155 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |