Learn More
Placa de Petri de poliestireno Gosselin™
Código de producto. 11788573
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
140 mm
140 mm
Altura (métrico):
14,2 mm
20,6 mm
Ventilación:
0
3
6
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
176 PCS
paquete de 176
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Ventilación unitSize
11788573 55 mm 14,2 mm 0 1620 PCS
11758573 55 mm 14,2 mm 6 1620 PCS
15268043 140 mm 20,6 mm 3 176 PCS
11718593 140 mm 20,6 mm 0 paquete de 176
15258043 140 mm 20,6 mm 3 176 PCS
11778573 55 mm 14,2 mm 0 1620 PCS
11708593 140 mm 20,6 mm 0 176 PCS
7 options
Código de producto. 11788573
Marca: Gosselin BP5002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Platos de poliestireno cristal, con una planitud óptima.
  • Adecuadas para la producción aséptica
  • Esterilizadas mediante radiación
  • Fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad CE N° 1935/2004, ISO 11137:
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología
Cantidad Cartón de 1620
Ventilación 0
Altura (métrico) 14,2 mm
Diámetro (métrico) 55 mm