Learn More
Placa de Petri de poliestireno Gosselin™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15258043
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
140 mm
140 mm
Altura (métrico):
14,2 mm
20,6 mm
Ventilación:
0
3
6
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
176 PCS
paquete de 176
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Ventilación unitSize
15258043 140 mm 20,6 mm 3 176 PCS
11758573 55 mm 14,2 mm 6 1620 PCS
15268043 140 mm 20,6 mm 3 176 PCS
11718593 140 mm 20,6 mm 0 paquete de 176
11788573 55 mm 14,2 mm 0 1620 PCS
11778573 55 mm 14,2 mm 0 1620 PCS
11708593 140 mm 20,6 mm 0 176 PCS
7 options
Código de producto. 15258043
Marca: Gosselin BP14306
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Platos de poliestireno cristal, con una planitud óptima.
  • Adecuadas para la producción aséptica
  • Esterilizadas mediante radiación
  • Fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Cierre incluido Tapón incluido
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología
Ventilación 3
Altura (métrico) 20,6 mm
Diámetro (métrico) 140 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.