Learn More
Tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml
Código de producto. 11717325
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15,4 mm
16mm
17,8 mm
Tipo de tapón:
No
No incluido
Sin tapón
Tapón con aletas
Tapón recto
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
1250 PCS
paquete de 1000
paquete de 1250
Código de producto. 11717325
Marca: Gosselin TL9501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con poliestireno. Los tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml son adecuados para entornos de uso clínico, alimentario e industrial.
  • Base redonda
  • Poliestireno
  • Color natural (transparente)
  • Apto para aplicaciones con alimentos
  • Con certificado CE N°1935/2004 e ISO 11137: Cero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Color Natural
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Poliestireno
Para utilizar con For clinical, dairy, environment, industries, microbiology
Envase 250BG
Cantidad Cartón de 1250
Con reborde No
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 17,8 mm
Tipo de tapón No incluido
Tipo de producto Tubo de ensayo