Learn More
Tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml
Fabricados con poliestireno. Los tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml son adecuados para entornos de uso clínico, alimentario e industrial.
Marca: Gosselin TR95-24
Descripción
- Base redonda
- Poliestireno
- Color natural (transparente)
- Apto para aplicaciones con alimentos
- Con certificado CE N°1935/2004 e ISO 11137: Cero
Especificaciones
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
10 ml | |
Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
Cartón de 1000 | |
No estériles | |
Tapón con aletas |
Rojo | |
Natural | |
Poliestireno | |
Bolsa de 250 | |
No | |
15,4 mm | |
Tubo de ensayo |
Título del producto
Tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml > Estériles; diámetro: 15,4 mm; con tapón rojo con aletas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido