Learn More
Tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml
Código de producto. 11729392
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15,4 mm
16mm
17,8 mm
Tipo de tapón:
No
No incluido
Sin tapón
Tapón con aletas
Tapón recto
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
1250 PCS
paquete de 1000
paquete de 1250
Código de producto. 11729392
Marca: Gosselin TR9501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno. Los tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml son adecuados para entornos de uso clínico, alimentario e industrial.
  • Base redonda
  • Poliestireno
  • Color natural (transparente)
  • Apto para aplicaciones con alimentos
  • Con certificado CE N°1935/2004 e ISO 11137: Cero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Poliestireno
Desechables No
Para utilizar con Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Envase Bolsa de 250
Cantidad Cartón de 1000
Con reborde No
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 15,4 mm
Tipo de tapón Tapón recto
Tipo de producto Tubo de ensayo