Learn More
Tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml
Fabricados con poliestireno. Los tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml son adecuados para entornos de uso clínico, alimentario e industrial.
108.96€ - 226.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, IVD, ISO 11137 |
---|---|
Color | Natural |
Capacidad (métrico) | 10 mL |
Material | Poliestireno |
Para utilizar con | Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11709392
|
Gosselin
TR95-22 |
15,4 mm | Sin tapón |
150.00€
paquete de 1250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11729392
|
Gosselin
TR95-01 |
15,4 mm | Tapón recto |
226.35€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11717325
|
Gosselin
TL95-01 |
17.8 mm | Not Included | N/A | ||||||
11799382
|
Gosselin
TL11-01 |
16mm | No | N/A | ||||||
11719392
|
Gosselin
TR95-24 |
15,4 mm | Tapón con aletas |
205.73€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Base redonda
- Poliestireno
- Color natural (transparente)
- Apto para aplicaciones con alimentos
- Con certificado CE N°1935/2004 e ISO 11137: Cero
Especificaciones
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 mL | |
Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
No | |
Tubo de ensayo |
Natural | |
Poliestireno | |
Bolsa de 250 | |
No estériles |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tubos de base redonda de poliestireno Gosselin™ de 10 ml