Learn More
Gosselin™ Bolsa de riesgo biológico
Código de producto. 11771605
Click to view available options
Longitud (métrico):
170 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. 11771605
Marca: Gosselin™ SFAB172708
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Bolsas de riesgo biológico autoadhesivas de doble bolsillo impresas con un destacado logotipo de riesgo biológico. La bolsa de riesgo biológico Gosselin™ está diseñada para descontaminar los residuos de laboratorio mediante autoclave.
  • Hechos de polipropileno duradero
  • Forma cónica
  • Fondo plano
  • Cierre con tapón de rosca rojo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de tapón Cierre autoadhesivo
Altura (métrico) 270 mm
Longitud (métrico) 170 mm
Cantidad 2000/caja
Grosor 40 μm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.