Learn More
Gosselin™ Frasco de HDPE redondo Código de producto.: 12337397
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Gosselin™ Frasco de HDPE redondo
Código de producto. 12337397
250 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Código de producto. 12337397
Marca: Gosselin™ LR25016
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aplicaciones: pruebas ambientales y de agua, análisis de alimentos y bebidas, control de calidad farmacéutico y ciencias de la vida
  • Polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a roturas y translúcido
  • HDPE, tapón:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
N.º por caja 145/caja
Esterilidad Estéril
Color del tapón Blanco
Tamaño del tapón 37 mm
Tipo de tapón Tapón con junta
Título del producto
Gosselin™ Frasco de HDPE redondo >