Learn More
Corning™ S-Diluter-1
Click to view available options
Exactitud:
Dilución: <1 %; Peso: <1 % desde 5 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Velocidad, tiempo y potencia de mezclado ajustables
- Incluye un soporte para bolsas extraíble
- Modo de ajuste de programas: 9 programas
- Modo de bomba doble para reducir el tiempo de dilución
- Parámetros de dilución grabables exactos
- Precisión de pesaje ≤1 % para pesos superiores a 5 g
- Precisión de la dilución <1 %
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Dilución: <1 %; Peso: <1 % desde 5 g |
| Tipo de producto | Diluyente automatizado |
| Para utilizar con (aplicación) | Dilución de muestras, entre ellas de tipo alimentario, químico, cosmético y agrícola |
| Incluye | Soporte para bolsas extraíble |
| Memoria de programas | 9 |