Learn More
Gosselin™ Frasco cuadrado de HDPE, 2,5 l, graduado Código de producto.: 15324698
Añadir a la cesta
Gosselin™ Frasco cuadrado de HDPE, 2,5 l, graduado
Código de producto. 15324698
Transparente, Estéril, No Handle
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Incluye:
Asa de transporte
No Handle
Código de producto. 15324698
Marca: Gosselin™ LC2500A09
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos cuadrados Corning™ Gosselin™ están hechos de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a roturas.
Los frascos cuadrados Corning™ Gosselin™ están hechos de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a roturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,5 L
Color Transparente
Incluye No Handle
N.º por caja 35/caja
Esterilidad Estéril
Color del tapón Blanco
Graduated Sí
Tipo de producto Square Bottle
Tamaño del tapón 77 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con acolchado
Título del producto
Gosselin™ Frasco cuadrado de HDPE, 2,5 l, graduado >