Learn More
Placa de Petri cuadrada Gosselin™
Se utiliza para el control medioambiental al determinar la contaminación global por gérmenes de superficies, como la piel, cocinas y quirófanos, e islas de presentación de alimentos refrigerados. La placa de Petri cuadrada Gosselin™ tiene un fondo plano con una rejilla de 10 mm x 10 mm marcada de 1 a 4 y de A a D para facilitar el cálculo de las unidades de colonias por cm2.
Marca: Gosselin BP124-05
163.85 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fondo plano
- Tapa de agarre
- Se utiliza para la producción aséptica
- Esterilizada mediante radiación con etiqueta de seguridad
- Placas de contacto
Especificaciones
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
Natural | |
Cuadrada | |
Placa de Petri | |
Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología | |
15,8 mm |
Perfil bajo | |
Poliestireno | |
Sterile | |
1 | |
Caja de cartón de 252 |