Learn More
Corning™ Calcillo de tapón de rosca de polipropileno con mango extraíble, azul, estéril
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
90 ml
125 mL
180 mL
Altura (imperial):
10,82 in
11,41 in
12 in
Altura (métrico):
27,5 cm
27.5 cm
29 cm
30,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 250
Descripción
- Recipientes de polipropileno de color azul
- Mango extraíble
- Resistente a los golpes, a prueba de fugas
- Sin riesgos de contaminación cruzada
- Información sobre trazabilidad en cada bolsa
- Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cacillo |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Mango extraíble |
| Capacidad (imperial) | 4.22 oz. |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | EC N 1935/2004, ISO 11137 |
| Para utilizar con (aplicación) | Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment |
| Diámetro exterior (imperial) | 2.04 in. |
| Mostrar más |