Learn More
Corning™ Esparcidor de poliestireno estéril: Forma de T
Click to view available options
Cantidad:
700/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 3500
Descripción
- Poliestireno (PS)
- Envasados en bolsas resellables
- Extremo curvado o extremo en 'T'
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | N-1935/2004, ISO 11137- estéril SAL 10-3 |
| Color | Verde |
| Cantidad | 700/paq. |
| Forma | Forma de T |
| Tamaño (imperial) | 5,9 in |
| Tamaño (métrico) | 15 cm |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Espátula |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para su uso en laboratorios de microbiología industrial tales como de alimentos y bebidas, pruebas de agua/medioambientales |