Learn More
Gosselin™ Straight Container
Corning™ Gosselin™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
Marca: Gosselin™ TP53C-004
163.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Polipropileno | |
180 mL | |
264/caja |
Estéril | |
Verde | |
264/Paq. |