Learn More
Gosselin™ Straight Container
Corning™ Gosselin™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
Marca:  Gosselin™ TP35C-062
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448824
  • 311.77€ / paquete de 600
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
60 mL
600/caja
Estéril
Rojo
30/Paq.