Learn More
Gosselin™ Straight Container
Corning™ Gosselin™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
Marca: Gosselin™ TP52C-001
121.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Polipropileno | |
125 mL | |
380/caja |
Estéril | |
Azul | |
380/Paq. |