Learn More
Gosselin™ Recipiente recto de polipropileno con tapón de rosca Gosselin™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Altura (métrico):
70 mm
72 mm
74 mm
102 mm
Descripción
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios.
- Tapón de polieteretercetona
- Tapón de rosca a pruebas de fuga
- Versiones estériles o no estériles disponibles
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 380/paq. |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Forma | Cilíndrico |