Learn More
Gosselin™ Recipiente recto de polipropileno con tapón de rosca
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Descripción
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios.
- Tapón de polieteretercetona
- Tapón de rosca a pruebas de fuga
- Versiones estériles o no estériles disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 40 mL |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 1000/paq. |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Forma | Cilíndrico |
Mostrar más |
Título del producto
Gosselin™ Recipiente recto de polipropileno con tapón de rosca >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido