Learn More
Gosselin™ Frasco de PET cuadrado de muestreo de aguas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Descripción
- Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
- Disponible con o sin tiosulfato sódico
- Etiquetas trazables
- Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
- Embalado en película o envasado individualmente
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Incluye | Sin tiosulfato sódico |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 100/caja |
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Blanco |
Graduated | Sí |
Forma | Cuadrada |
Tamaño del tapón | 37 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca con acolchado |
Título del producto
Gosselin™ Frasco de PET cuadrado de muestreo de aguas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido